Learn More
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle
Code produit 13188635 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu clair
Bleu foncé
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Transparent
Vert clair
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
1 pièce
48 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
13188635 Vert clair 1 pièce
13138635 Noir 1 pièce
13148635 Marron 1 pièce
13158635 Bleu foncé 1 pièce
13168635 Vert foncé 1 pièce
16554522 Bleu clair 1 pièce
13198635 Orange -
13108645 Violet 1 pièce
30694900 Rouge 48 pièces
13128645 Transparent 1 pièce
16564522 Blanc 1 pièce
30694892 Jaune 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 13188635
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce ruban en vinyle pour salle blanche est enroulé sur un mandrin en plastique, inscriptible à l’aide d’un stylo pour salle blanche et est idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’une utilisation industrielle légère dans la construction propre et les zones de support des salles blanches.
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Le ruban pour salle blanche en vinyle à usage général Fisherbrand.adhère solidement aux plastiques, polymères et à l’acier inoxydable sans laisser de résidus adhésifs lorsqu’il est retiré. Traité dans un environnement contrôlé, ce ruban est conçu pour une utilisation industrielle légère, la construction propre et le support en salle blanche.
  • Ruban en vinyle pratique avec adhésif en caoutchouc
  • Forme un lien solide avec les plastiques, les polymères et l’acier inox
  • Ne laisse pas de résidus adhésifs lors du retrait
  • Idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’un usage général en salle blanche
  • Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
  • Traité dans un environnement contrôlé
  • Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
  • Tous les rouleaux mesurent 36 yd (33 m) de longueur
Compliance
Conforme aux spécifications fédérales PPP-T-66E et CID A-A 1689A
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Vinyle
Couleur Vert clair
Finition Mat
Format de dia. int.
Matériau Vinyle
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 in)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19,05 mm