Learn More
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
BIOPHARMA
Code produit 12863542 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu clair
Transparent
Vert clair
Vert foncé
Conditionnement:
1 pièce
24 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12863542 Blanc 1 pièce
12893662 Vert foncé 1 pièce
12803672 Bleu clair 1 pièce
30694860 Bleu clair 24 pièces
30694859 Vert clair 24 pièces
12813672 Vert clair 1 pièce
12843672 Transparent 1 pièce
30694870 Transparent 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12863542 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CR100PC2WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.93€
    23.38€ / 1 pièces
    Économisez 9.55€
    29% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce ruban pour salle blanche en vinyle avec adhésif caoutchouc propre est extrêmement pratique, ce qui le rend idéal pour le codage couleur, le marquage et l’étanchéification de surfaces incurvées et irrégulières.
Le ruban vinyle pour salle blanche Micronova se décolle proprement des cartouches de substrat et des surfaces de travail des salles blanches et sa finition mate est inscriptible à l’aide d’un stylo pour salle blanche. Des techniques spéciales de traitement et d’emballage garantissent une faible quantité de particules et d’ions extractibles pour les applications réalisées dans et autour de la salle blanche.
  • Ruban en vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique
  • Décollement propre des cartouches de substrat et surfaces de travail en salle blanche.
  • Idéal pour coller et étanchéifier les surfaces incurvées et irrégulières
  • Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche.
  • Spécialement traité et conditionné pour la salle blanche
  • Disponible dans plusieurs couleurs et largeurs
  • Conditionnement individuel dans un sachet en polyéthylène
  • 36 yards (32,9 m) enroulés sur un mandrin en plastique de 3 po (7,62 cm)
Informations sur la commande
Disponible en rouleaux de couleur rouge, jaune, blanc, noir, marron, bleu foncé, vert foncé, bleu clair, vert clair, orange, violet et transparent de 36 yard (33 m). Contactez votre représentant du service clients Fisher Safety au 1-800-772-6733 pour obtenir des informations sur les couleurs non indiquées ici.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité ; ISO Installation certifiée 9001
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Vinyle
Couleur Blanc
Finition Mat
Format de dia. int.
Matériau Vinyle, Caoutchouc synthétique
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étanchéité, codage couleur, étiquetage, création de lots
Comprend 3 in Noyau en plastique
Sans latex oui
Quantité 24/Cs.
Dimensions (impériale) 16 x 10 x 8 in
Dimensions (métrique) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Résistance à la traction 13 lbs./in.
Épaisseur (impériale) 5 mil
Épaisseur (métrique) 0.127 mm
Dimensions (L x l) 33 m x 50,8 mm (36 yd x 2 in)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,8 mm
Largeur (impériale) du rouleau 2 in
Largeur (métrique) du rouleau 12.5 cm