Description
Certifiés sans silicone
Hautes performances pour les applications nécessitant une capacité d’absorption, une faible génération de particules et une faible résistance aux solvants.
- La mousse de polyuréthane à cellules fermées de haute qualité offre des performances élevées pour les applications nécessitant une capacité d’absorption, une faible génération de particules et une résistance aux solvants
- Sa douceur et sa faible abrasion protègent les composants délicats
- Tête en mousse sur spatule flexible et rigide, avec manches en polypropylène résistantes aux produits chimiques
- Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant les derniers procédés et équipements de pointe
- Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
- L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
- Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Spécification
| Structure | Spatule à tête rigide, manche facile à saisir |
| Diamètre (impériale) de la poignée | 0,26 in |
| Longueur (impériale) | 5,205 in |
| À utiliser avec (application) | Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, récurage de zones à recoins, élimination d’excès de matériaux, de débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection |
| Couleur de la poignée | Vert clair |
| Type de produit | Écouvillon |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 6,6mm |
| Longueur (métrique) | 132,2mm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 4,154 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 105,8mm |
| Show More |