Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Foam
Code produit 15792416 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pointe:
Flexible
Rigide
Longueur (métrique) de la poignée:
92,5mm
101,8mm
105,8mm
106mm
Diamètre (métrique) de la pointe:
4,8mm
6,7mm
12,7mm
15mm
19,2mm
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pointe Longueur (métrique) de la poignée Diamètre (métrique) de la pointe Conditionnement
15792416 Rigide 101,8mm 12,7mm 100 pièces
15772416 Flexible 105,8mm 19,2mm 100 pièces
15762416 Rigide 106mm 15mm 100 pièces
15683814 Flexible 92,5mm 6,7mm 100 pièces
15782416 Flexible 92,5mm 4,8mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15792416 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX712A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.36€
    37.81€ / 100 pièces
    Économisez 29.55€
    43% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Certifiés sans silicone
Hautes performances pour les applications nécessitant une capacité d’absorption, une faible génération de particules et une faible résistance aux solvants.
  • La mousse de polyuréthane à cellules fermées de haute qualité offre des performances élevées pour les applications nécessitant une capacité d’absorption, une faible génération de particules et une résistance aux solvants
  • Sa douceur et sa faible abrasion protègent les composants délicats
  • Tête en mousse sur spatule flexible et rigide, avec manches en polypropylène résistantes aux produits chimiques
  • Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant les derniers procédés et équipements de pointe
  • Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
  • L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
  • Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Structure Spatule à tête rigide, manche facile à saisir
Diamètre (impériale) de la poignée 0,205 in
Longueur (impériale) 5,02 in
À utiliser avec (application) Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, récurage de zones à recoins, élimination d’excès de matériaux, de débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection
Couleur de la poignée Vert clair
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 5,2mm
Longueur (métrique) 127,5mm
Longueur (impériale) de la poignée 4,008 in
Longueur (métrique) de la poignée 101,8mm
Matériau Mousse
Épaisseur (métrique) 7,8mm
Longueur (impériale) de la pointe 1,012 in
Type de poignée Long, facile à saisir
Longueur (métrique) de la pointe 25,7mm
Largeur (métrique) de la pointe 2,5mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,531 in
Diamètre (métrique) de la pointe 12,7mm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,5 in
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de pointe Rigide
Matériau de la pointe Mousse en polyuréthane