Learn More
Greiner Bio-One Microplaque μClear™ à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène, non cytotoxique
- Compatibles avec les systèmes automatisés
- Empilables
- Codage alphanumérique complet μClear™ bas
- Profil du puits : F-bottom (fond plat)
- Surface de croissance par puits : 10 mm²
- Volume utile par puits : 15 μl - 110 μl
- Disponible avec Couvercle permettant les échanges gazeux avec une évaporation minimale.
- Stérile
Specifications
Specifications
| Code-barres | Alphanumérique |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Conditionnement | 8/Bte |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Show More |