Learn More
Fisherbrand™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent avec bouchon
Code produit 11526933 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Hauteur (métrique):
69 mm
89 mm
110 mm
111 mm
139 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolérance:
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
± 0,15 ml
± 0,6 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Hauteur (métrique) Tolérance Conditionnement
11526933 100 ml 12/21 170 mm ±0.1 ml 5 pièces
11566933 1000 ml 24/29 300 mm ±0.4 ml 2 pièces
11586923 10 ml 10/19 89 mm ±0.04 ml 5 pièces
11576933 2000 ml 29/32 370 mm ± 0,6 ml 1 pièce
11536933 200 ml 14/23 210 mm ± 0,15 ml 2 pièces
11596923 20 ml 10/19 111 mm ±0.04 ml 5 pièces
11506933 25 ml 10/19 110 mm ±0.04 ml 5 pièces
11546933 250 ml 14/23 220 mm ± 0,15 ml 2 pièces
11556933 500 ml 19/24 260 mm ±0.25 ml 2 pièces
11516933 50 ml 12/21 139 mm ±0.06 ml 5 pièces
11576923 5 ml 10/19 69 mm ±0.025 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11526933
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. La fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™ avec bouchon est graduée à un seul trait et comprend un bouchon en PE interchangeable. Le certificat de conformité de lot Fisherbrand™ peut être téléchargé dans l’onglet Documentation.
En verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. La fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™ avec bouchon est graduée à un seul trait et comprend un bouchon en PE interchangeable. Le certificat de conformité de lot Fisherbrand™ peut être téléchargé dans l’onglet Documentation.
  • Fabriquée en verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
  • Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable.
  • Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu’un code de renouvellement de commande individuel.
  • Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1042, DIN 12664
Matériau du bouchon PE
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 170 mm
Tolérance ±0.1 ml
Graduated Oui
Classe A
Taille du bouchon 12/21