Learn More
Fisherbrand™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent avec bouchon
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
En verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. La fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™ avec bouchon est graduée à un seul trait et comprend un bouchon en PE interchangeable. Le certificat de conformité de lot Fisherbrand™ peut être téléchargé dans l’onglet Documentation.
- Fabriquée en verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
- Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable.
- Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu’un code de renouvellement de commande individuel.
- Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1042, DIN 12664 |
| Matériau du bouchon | PE |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 89 mm |
| Tolérance | ±0.04 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |
| Taille du bouchon | 10/19 |