Learn More
Fisherbrand™ Fioles jaugées en verre borosilicaté, transparentes
Code produit 10014642 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10014642 10 ml 5 pièces
10024212 50 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10014642
Expédition estimée: 29-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Menez des expériences en laboratoire avec les fioles jaugées en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™. Ils sont gradués pour une mesure précise.
  • Graduées
  • Bouchon à clipser en PE
  • Transparentes
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1042, DIN 12664 partie I, BS 1792
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 91 mm
Nbre par carton 5boîte
Tolérance ±0,025 mL
Graduated Oui
Classe A
Diamètre (métrique) externe 28 mm