Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ronds Boston transparents avec bouchons phénoliques noirs
Code produit 16154447 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Joint de fermeture:
Caoutchouc
Cône en polyéthylène
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture Conditionnement
16154447 30 ml Cône en polyéthylène 48 pièces
16164447 60 ml Cône en polyéthylène 24 pièces
16144427 120 ml Caoutchouc 24 pièces
16174447 120 ml Cône en polyéthylène 24 pièces
16184447 240 ml Cône en polyéthylène 12 pièces
16154427 240 ml Caoutchouc 12 pièces
16174417 480 ml Cône en polyéthylène 12 pièces
16124427 480 ml Caoutchouc 12 pièces
16134427 950 ml Caoutchouc 12 pièces
16184417 950 ml Cône en polyéthylène 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16154447
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouteilles en verre rond Boston transparentes avec capuchons de phénol noir sont fabriquées en verre soda-chaux de type III, idéales pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Emballées dans des emballages pratiques avec des capsules phénoliques noires fixées pour maintenir la propreté.
Le verre sodocalcique Boston rond, transparent, de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionné dans des boîtes pratiques avec bouchons en phénol noirs intégrés pour garantir la propreté
  • Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
  • Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés, corps rond
  • Le verre sod-chaux de type III offre une interférence chimique minimale avec le contenu
  • Le verre (flint) transparent est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
  • Emballés dans des packs pratiques avec des capuchons phénoliques noirs pré-fixés pour maintenir la propreté
  • Disponible avec le choix d’une membrane de capuchon : cône PE ou caoutchouc
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 18 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 10 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 81 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 48
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 20-400
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 79 mm
Joint de fermeture Cône en polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 31 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon rond Boston