Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Flacon ronds en verre ronds Boston transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit 16144447 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
12
24
108
160
288
Conditionnement:
108 pièces
12 pièces
160 pièces
24 pièces
288 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture Quantité Conditionnement
16144447 240 ml Pâte / vinyle 12 12 pièces
16194447 60 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16124457 60 ml Pâte / vinyle 288 288 pièces
16194417 60 ml Pâte / vinyle 24 24 pièces
16134447 120 ml Pâte / vinyle 24 24 pièces
16194397 120 ml Pâte / vinyle 160 160 pièces
16104457 120 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16114457 240 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 12 pièces
16114407 240 ml Pâte / vinyle 108 108 pièces
16104427 480 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 12 pièces
16114447 480 ml Pâte / vinyle 12 12 pièces
16124447 950 ml Pâte / vinyle 12 12 pièces
16114427 950 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 16144447
Expédition estimée: 07-05-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Les bouteilles en verre clair Boston Round Glass avec bouchons en polypropylène blanc sont fabriquées en verre soudeux-chaux de type III transparent, idéal pour le stockage des solvants, des produits chimiques ou des échantillons. Les packs pratiques incluent des bouchons en polypropylène blanc fixés pour maintenir la propreté et l’intégrité du produit.
  • Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
  • Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés et corps rond
  • Le verre soudé et chaux de type III transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais une protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
  • Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons en polypropylène blanc fixés pour maintenir la propreté
  • Les bouteilles sensibles à l’environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l’intégrité du produit pour un stockage à long terme
Spécification
Capacité (métrique) 240 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 60 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 50 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 24-400
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 133 mm
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24-400 mm
Diamètre (métrique) 79 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon rond Boston