Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits transparents en forme de C non stériles Immuno
BIOPHARMA
Code produit 10777621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
MaxiSorp
PolySorp
Certifiés:
No
Oui
Conditionnement:
60 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Certifiés Conditionnement
10777621 MaxiSorp Oui 60 pièces
10098860 MaxiSorp No 60 pièces
10737931 PolySorp No 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Code produit 10777621 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 446612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    218.99€ / 60 pièces
    Économisez 44.01€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide grâce à ces plaques à 96 puits non stériles, disponibles dans une grande variété de surfaces de liaison.
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide grâce aux plaques à 96 puits transparents en forme de C non stériles Thermo Scientific™ Immuno, qui incluent les plaques Nunc™, Immulon™ et Microtiter™. Choisissez parmi une variété de surfaces de liaison pour des dosages colorimétriques fiables et reproductibles.
Plaques pour matières solides 96 puits
  • Polystyrène transparent
  • Choix de quatre surfaces pour une fixation optimale
  • Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique
Surfaces
  • PolySorp pour l’adsorption de molécules hydrophobes
  • MaxiSorp est hydrophile et idéal pour les tests sur anticorps en sandwich
Informations de commande :
Remarque : la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre. 446612, avec certificat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Propriété de liaison Hydrophile
Certifiés Oui
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 60 boîtes
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Rond
Nbre par carton 60
Nb par paquet 5
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)
Modèle de puits C96