Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre transparent de diagnostic de type 1
Code produit 14823582 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
Conditionnement:
130 pièces
154 pièces
320 pièces
99 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
14823582 10 ml 154 pièces
14833582 20 mL 130 pièces
14843582 25 ml 99 pièces
14813582 5 ml 320 pièces
14803582 3 ml 320 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 14823582 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 102040
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une excellente clarté et une précision dimensionnelle de flacon à flacon en raison de leur conception tubulaire. Les flacons de diagnostic en verre transparent Fisherbrand™ de type 1 sont en verre neutre de type 1.
  • Les bouchons pour lyophilisateur démontrent une absorption d’humidité très faible
  • Le rayon de fond spécialement conçu offre une meilleure résistance pour les applications de lyophilisation
  • Deux bouchons possibles - bouchon en PP et bouchon revêtu d’EPE pour urée pour lyophilisateur
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 10 ml
À utiliser avec (application) Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques
Type de goulot À vis
Modèle Tubulaire
Type de filetage À vis
Quantité 154/boîte
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 50 mm
Type de produit Flacon de diagnostic