Learn More
Labconco™ Chambre de séchage transparente pour FreeZone™ lyophilisateurs
Code produit 15721008 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Court
Haut
Hauteur (impériale):
15,3 in
16,8 in
23 in
24,6 in
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Hauteur (impériale) Conditionnement
15721008 Court 15,3 in 1 pièce
15787807 Haut 24,6 in 1 pièce
15797807 Court 16,8 in 1 pièce
15796968 Haut 23 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15721008 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7318802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7300.00€
    3921.15€ / 1 pièces
    Économisez 3378.85€
    46% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Une chambre claire donne une bonne visibilité pour la lyophilisation en vrac.
  • Chambre en acrylique de 12 in de diamètre, compatible avec tous les FreeZone™ lyophilisateurs
  • Bonne visibilité assurée pour la lyophilisation en vrac
  • Comprend un couvercle en acrylique transparent avec joint, une valve de décompression et un passage pour les cordons électriques.
  • Compatible avec les condenseurs de 10,12 in ou 14,0 in de diamètre
  • Ouverture de 8 in de diamètre pour le collecteur, au niveau de la partie inférieure de la chambre
Spezifikation
Type Chambre de séchage
Nbre d’étagères 3
Couleur Clear
Matériau Acrylique
Dimensions Court
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs FreeZone™
Comprend 8 soupapes
Diamètre (impériale) 17.4 in
Hauteur (impériale) 15,3 in
Poids à l’expédition (impériale) 22 lb
Poids (impériale) 19 lb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.