Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 384 puits non stériles à fond plat transparent Immuno
BIOPHARMA
Code produit 10192781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Conditionnement
10192781 MaxiSorp 30 pièces
10098994 Immulon 4 HBX 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Code produit 10192781 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 464718
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de ces plaques immunologiques à 384 puits non stériles à fond plat transparentes, proposées avec un choix de surface.
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de plaques d’immunologie à 384 puits non stériles à fond plat transparent Thermo Scientific™, proposées avec un choix de surfaces pour une liaison optimale. Comprend des plaques transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ idéales pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide.
Plaques de 384 puits pour matières solides :
  • Polystyrène transparent
  • Choix de surfaces pour une liaison optimale
  • Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique
Surfaces :
  • Les plaques Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B, et Universal Binding (UB) sont destinées à l’adsorption des molécules hydrophobes.
  • Les plaques Thermo Scientific Medisorp et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules.
  • Les plaques Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich.
Informations de commande :
Remarque : la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Code-barres Aucun code-barres
Propriété de liaison Hydrophile
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Colorimétrique
Array 16 x 24
Conditionnement 30 boîtes
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau PS
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 100 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Carré
Nbre par carton 30
Nb par paquet 10
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)
Modèle de puits F384