Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 96 puits non stériles à fond plat transparent Immuno
BIOPHARMA
Code produit 10294401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
Immulon 4 HBX
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
MaxiSorp
MediSorp
Meilleure capacité de liaison
MultiSorp
PolySorp
Universal Binding (UB, liaison universelle)
Certifiés:
No
Oui
Volume (métrique) de travail:
230 μl
280 μl
330 μl
350 μl
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
100 pièces
180 pièces
50 pièces
60 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Certifiés Volume (métrique) de travail Code-barres Conditionnement
10294401 MaxiSorp Oui 350 μl Aucun code-barres 180 pièces
10547915 Immulon 1 B No 230 μl Aucun code-barres 50 pièces
10400482 Immulon 1 B No 230 μl Aucun code-barres 100 pièces
10795026 Immulon 2 HB No 280 μl Aucun code-barres -
10468075 Immulon 4 HBX No 280 μl Aucun code-barres 50 pièces
10394751 MaxiSorp Oui 350 μl Aucun code-barres 60 pièces
10547781 MaxiSorp No 350 μl Aucun code-barres 60 pièces
10498802 PolySorp No 350 μl Aucun code-barres 180 pièces
10264451 MaxiSorp Oui 350 μl Code-barres inclus 180 pièces
10275411 MediSorp Oui 350 μl Aucun code-barres 60 pièces
10565131 MultiSorp No 350 μl Aucun code-barres 60 pièces
10449672 PolySorp No 350 μl Aucun code-barres 60 pièces
10190825 Universal Binding (UB, liaison universelle) No 330 μl Aucun code-barres 50 pièces
10130665 Meilleure capacité de liaison Oui 330 μl Aucun code-barres 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Code produit 10294401 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 456537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.33€
    523.49€ / 180 pièces
    Économisez 336.84€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Choisissez vos surfaces de fixation pour des dosages colorimétriques fiables et reproductibles.
Les plaques Immuno à 96 puits à fond plat et transparentes non stériles Thermo Scientific™ permettent de choisir parmi les surfaces de fixation pour des résultats fiables et reproductibles dans les dosages colorimétriques. Elles incluent les plaques transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ qui sont idéales pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs.
Plaques de 96 puits pour matières solides :
  • Polystyrène transparent
  • Choix de quatre surfaces pour une fixation optimale
  • Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique
Surfaces :
  • Les plaques Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B, et Universal Binding (UB) sont destinées à l’adsorption des molécules hydrophobes.
  • Les plaques Thermo Scientific Medisorp et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules.
  • Les plaques Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich.
  • La plaque Thermo Scientific MultiSorp est très hydrophile et convient bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles.
Informations de commande :
Remarque : la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre. Les références 467320, 456537, 460984 et 439454 sont livrées avec certificat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Propriété de liaison Hydrophile
Certifiés Oui
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 180 boîtes
Type de liaison Hydrophile
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 400 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 350 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Rond
Nbre par carton 180
Nb par paquet 10
Blocage de la plaque Aucun
Quantité 180/boîte
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)