Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons phénoliques noirs
Code produit 16114347 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Caoutchouc
Cône en polyéthylène
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
48 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture Conditionnement
16114347 120 ml Caoutchouc 24 pièces
16184347 15 ml Cône en polyéthylène 48 pièces
16194347 30 ml Cône en polyéthylène 48 pièces
16104347 60 ml Caoutchouc 48 pièces
16104357 60 ml Cône en polyéthylène 48 pièces
16174487 125 ml Cône en polyéthylène 120 pièces
16114357 120 ml Cône en polyéthylène 24 pièces
16124347 240 ml Caoutchouc 24 pièces
16134347 480 ml Caoutchouc 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16114347
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Clair USP Verre sodocalcique de type III avec bouchon à vis phénolique noir, idéal pour le stockage et l'observation d'échantillons de solvants ou de produits chimiques.
  • Les flacons carrés français permettent de gagner de la place et sont faciles à remplir
  • Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et minimise les interférences chimiques avec le contenu de ’la bouteille.
  • Sa  forme carrée permet à la bouteille de contenir un volume maximal de liquide tout en occupant un minimum d'espace sur les étagères et dans les espaces de rangement.
  • L’ouverture à col large est idéale pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 29 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 20 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 115 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 33-400
Closure Included Oui
Graduated No
Bouche Large
Hauteur (métrique) 112 mm
Joint de fermeture Caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 53 mm
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Forme French Square
Type de produit Flacon carré français