Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons phénoliques noirs
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124347 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Caoutchouc
Cône en polyéthylène
Packungsgröße:
120 pièces
24 pièces
48 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Joint de fermeture unitSize
16124347 240 ml Caoutchouc 24 pièces
16184347 15 ml Cône en polyéthylène 48 pièces
16194347 30 ml Cône en polyéthylène 48 pièces
16104347 60 ml Caoutchouc 48 pièces
16104357 60 ml Cône en polyéthylène 48 pièces
16174487 125 ml Cône en polyéthylène 120 pièces
16114357 120 ml Cône en polyéthylène 24 pièces
16114347 120 ml Caoutchouc 24 pièces
16134347 480 ml Caoutchouc 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16124347
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Expédition estimée: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Clair USP Verre sodocalcique de type III avec bouchon à vis phénolique noir, idéal pour le stockage et l'observation d'échantillons de solvants ou de produits chimiques.
  • Les flacons carrés français permettent de gagner de la place et sont faciles à remplir
  • Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et minimise les interférences chimiques avec le contenu de ’la bouteille.
  • Sa  forme carrée permet à la bouteille de contenir un volume maximal de liquide tout en occupant un minimum d'espace sur les étagères et dans les espaces de rangement.
  • L’ouverture à col large est idéale pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Spezifikation
Capacité (métrique) 240 ml
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 39 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 140 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 43-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 137 mm
Type de produit Flacon carré français
Joint de fermeture Caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 43-400 mm
Diamètre (métrique) 66 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.