Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons phénoliques noirs
Code produit 16184347 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Caoutchouc
Cône en polyéthylène
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
48 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture Conditionnement
16184347 15 ml Cône en polyéthylène 48 pièces
16194347 30 ml Cône en polyéthylène 48 pièces
16104347 60 ml Caoutchouc 48 pièces
16104357 60 ml Cône en polyéthylène 48 pièces
16174487 125 ml Cône en polyéthylène 120 pièces
16114357 120 ml Cône en polyéthylène 24 pièces
16114347 120 ml Caoutchouc 24 pièces
16124347 240 ml Caoutchouc 24 pièces
16134347 480 ml Caoutchouc 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16184347
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouteilles en verre carré français transparent avec bouchons phénoliques noirs sont fabriquées en USP verre soda-chaux de type III et idéales pour le stockage des solvants, des produits chimiques ou des échantillons. Le design carré maximise l’espace en étagère tandis que l’ouverture large de la bouche facilite le remplissage, le mélange et l’échantillonnage.
  • Les bouteilles en verre carrés français transparents économisent de la place et sont faciles à remplir
  • Le verre soudeux-chaux de type III transparent USP offre une visibilité maximale du contenu et un minimum d’interférences chimiques avec le contenu des bouteilles
  • Le design carré permet à la bouteille de contenir un volume maximal tout en occupant un minimum d’espace d’étagère et de rangement
  • L’ouverture à col large est idéale pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
  • Disponible avec des bouchons à vis phénoliques noirs avec choix de liner
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 18 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 10 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 48
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 20-400
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 62 mm
Joint de fermeture Cône en polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 26 mm
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 0,5 oz
Forme Place de France
Type de produit Flacon carré français