Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Code produit 16154337 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
24
40
48
84
120
240
576
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
240 pièces
40 pièces
48 pièces
576 pièces
84 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture Quantité unitSize
16154337 30 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 48 48 pièces
16144337 15 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 48 48 pièces
16174647 15 ml Pâte / vinyle 576 576 pièces
16104337 30 ml Pâte / vinyle 48 48 pièces
16144347 60 ml Pâte / vinyle 240 240 pièces
16114337 60 ml Pâte / vinyle 48 48 pièces
16164337 60 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 48 48 pièces
16124337 120 ml Pâte / vinyle 24 24 pièces
16154347 120 ml Pâte / vinyle 120 120 pièces
16174337 120 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16134337 240 ml Pâte / vinyle 24 24 pièces
16164347 240 ml Pâte / vinyle 84 84 pièces
16184337 240 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16194337 480 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16174347 480 ml Pâte / vinyle 40 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 16154337
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre sodocalcique USP de type III transparent avec bouchon à vis en polypropylène blanc est idéal pour le stockage de solvants ou de produits chimiques, d’échantillons et l’observation d’échantillons
  • Gain de place
  • Faciles à remplir
  • Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et minimise les interférences chimiques avec le contenu de ’la bouteille.
  • La conception carrée permet au flacon de conserver le volume maximum de contenu tout en prenant un espace de stockage et sur l’étagère minimum
  • L’ouverture à col large est idéale pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 22 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 75 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 48
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 24-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 72 mm
Type de produit Flacon carré français
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24-400 mm
Diamètre (métrique) 35 mm