Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Verre USP transparent de type III en soda et chaux pour une visibilité maximale du contenu
- Le design carré maximise l’espace de rangement et minimise l’empreinte en étagère
- Ouverture large en bouche pour un remplissage, un mélange et un échantillonnage faciles
- Bouchon à vis en polypropylène blanc inclus
- Disponible avec des options de revêtement en mousse/PTFE en pâte/vinyle ou en PE
- Adapté au stockage des solvants, des produits chimiques et des échantillons
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 240 ml |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe du col | 39 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 30 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 140 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 84 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 43-400 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |