Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit 16194337 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
24
40
48
84
120
240
576
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
240 pièces
40 pièces
48 pièces
576 pièces
84 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture Quantité Conditionnement
16194337 480 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16144337 15 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 48 48 pièces
16174647 15 ml Pâte / vinyle 576 576 pièces
16104337 30 ml Pâte / vinyle 48 48 pièces
16154337 30 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 48 48 pièces
16144347 60 ml Pâte / vinyle 240 240 pièces
16114337 60 ml Pâte / vinyle 48 48 pièces
16164337 60 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 48 48 pièces
16124337 120 ml Pâte / vinyle 24 24 pièces
16154347 120 ml Pâte / vinyle 120 120 pièces
16174337 120 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16134337 240 ml Pâte / vinyle 24 24 pièces
16164347 240 ml Pâte / vinyle 84 84 pièces
16184337 240 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16174347 480 ml Pâte / vinyle 40 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 16194337
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouteilles en verre carré français transparent avec des capsules en polypropylène blanc sont fabriquées en USP verre sod-chaux de type III et sont idéales pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Le design carré maximise l’espace en étagère tandis que la large bouche favorise le remplissage et l’échantillonnage.
  • Verre USP transparent de type III en soda et chaux pour une visibilité maximale du contenu
  • Le design carré maximise l’espace de rangement et minimise l’empreinte en étagère
  • Ouverture large en bouche pour un remplissage, un mélange et un échantillonnage faciles
  • Bouchon à vis en polypropylène blanc inclus
  • Disponible avec des options de revêtement en mousse/PTFE en pâte/vinyle ou en PE
  • Adapté au stockage des solvants, des produits chimiques et des échantillons
Spécification
Capacité (métrique) 480 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 35 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 170 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 48-400
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 167 mm
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48-400 mm
Diamètre (métrique) 81 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 16 oz
Forme Place de France
Type de produit Flacon carré français