Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents sans bouchons
GREENER_CHOICE
Code produit 16124537 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
280 pièces
40 pièces
84 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16124537 30 ml 280 pièces
16134537 60 ml 240 pièces
16134497 120 ml 120 pièces
16144647 240 ml 84 pièces
16194487 480 ml 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16124537
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre sodocalcique USP de type III transparent est idéal pour le stockage de solvants ou de produits chimiques, d’échantillons et l’observation d’échantillons
  • Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
  • Le verre transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
  • Les flacons sensibles à l’environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l’intégrité des produits pour un stockage à long terme
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 22 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 280
Finition de col 24-400
Closure Included Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 72 mm
Type de produit Flacon carré français
Taille du bouchon 24-400 mm
Diamètre (métrique) 31 mm