Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents sans bouchons
Code produit 16194487 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
280 pièces
40 pièces
84 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16194487 480 ml 40 pièces
16124537 30 ml 280 pièces
16134537 60 ml 240 pièces
16134497 120 ml 120 pièces
16144647 240 ml 84 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16194487
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouteilles carrées en verre français transparent sans bouchons sont fabriquées en USP verre soda-chaux de type III, idéal pour le stockage des solvants, des produits chimiques ou des échantillons. La forme carrée maximise l’espace de stockage et le verre clair permet une visibilité facile du contenu.
  • Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
  • Le verre soudé et chaux de type III transparent USP offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais une protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
  • La forme carrée maximise l’espace de rangement sur les étagères et dans les espaces de rangement
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
  • Disponible en packs en vrac sans bouchons
Spécification
Capacité (métrique) 480 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 35 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 40
Finition de col 48-400
Closure Included Non
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 167 mm
Taille du bouchon 48-400 mm
Diamètre (métrique) 81 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 16 oz
Forme Place de France
Type de produit Flacon carré français