Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués carrés français transparents
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Construction transparente USP en verre soudé-chaux de type III
- Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
- La forme carrée maximise l’efficacité de l’espace de stockage
- Graduations moulées pour une mesure facile du volume
- Disponible avec une variété de combinaisons capuchon et liner
- Capsules incluses de série
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 950 ml |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 44 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 205 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 12 |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Finition de col | 58-400 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |