Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre transparents avec bouchons à vis noirs pour urée
Description
- Fabriqués en verre sodocalcique
- Comprend un bouchon à vis noir pour urée
- Bouchon revêtu de PVDC
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 120 ml |
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 40/boîte |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large, fileté |
| Hauteur (métrique) | 97 mm |
| Joint de fermeture | Face PVDC en pâte de bois |
| Matériau du bouchon | Urée |
| Show More |