Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre transparents avec bouchons à vis noirs pour urée
Code produit 11357024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Conditionnement:
20 pièces
40 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
11357024 250 ml 48/R3 20 pièces
12377128 30 ml 33/R3 40 pièces
11338023 60 ml 38/R3 40 pièces
11337024 120 ml 38/R3 40 pièces
11347024 180 ml 48/R3 20 pièces
11348023 500 ml 58/R3 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11357024 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 11357024
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplissez, distribuez et stockez les poudres et liquides sans difficulté. Les flacons en poudre à col large en verre transparent Azpack™ avec bouchons à vis noirs pour urée sont dotés d’un bouchon revêtu de PVDC.
  • Fabriqués en verre sodocalcique
  • Comprend un bouchon à vis noir pour urée
  • Bouchon revêtu de PVDC
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Concluant
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 20/boîte
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Bouche Large, fileté
Hauteur (métrique) 121 mm
Joint de fermeture Face PVDC en pâte de bois
Matériau du bouchon Urée
Taille du bouchon 48/R3
Diamètre (métrique) 64 mm
Type de bouchon Bouchon à vis