Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons phénoliques noirs
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Gradué en millilitres et onces pour une mesure précise
- Construction transparente USP en verre soudé et chaux de type III, idéale pour un stockage général
- La conception à large bouche facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
- Un léger design d’épaule facilite le versement et la manipulation
- Capsules phénoliques noires incluses ; disponibles avec une variété d’options de liner de fermeture
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe du col | 35 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 25 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 85 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 48 |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Finition de col | 38-400 |
| Afficher plus |