Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons phénoliques noirs
Code produit 16114397 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Caoutchouc
Cône en polyéthylène
Pâte / feuille d’étain
Conditionnement:
24 pièces
288 pièces
48 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture Conditionnement
16114397 120 ml Caoutchouc 24 pièces
16124387 30 ml Cône en polyéthylène 48 pièces
16184517 60 ml Pâte / feuille d’étain 48 pièces
16104397 60 ml Caoutchouc 48 pièces
16194387 60 ml Cône en polyéthylène 288 pièces
16194517 120 ml Pâte / feuille d’étain 24 pièces
16124397 240 ml Caoutchouc 24 pièces
16184507 480 ml Pâte / feuille d’étain 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 16114397
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
Expédition estimée: 05-02-2027
Add to basket
Add to basket
Les bouteilles en verre gradué transparent avec capuchons de phénol noir sont fabriquées en verre transparent USP de type III soda-chaux et possèdent un large bouche pour faciliter l’élimination du contenu, avec des gradations en mL et en onces pour une mesure précise.
  • Gradué en millilitres et onces pour une mesure précise
  • Construction transparente USP en verre soudé et chaux de type III, idéale pour un stockage général
  • La conception à large bouche facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
  • Un léger design d’épaule facilite le versement et la manipulation
  • Capsules phénoliques noires incluses ; disponibles avec une variété d’options de liner de fermeture
Specifications
Capacité (métrique) 120 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 35 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 48-400
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 167 mm
Joint de fermeture Caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 48-400 mm
Diamètre (métrique) 51 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Forme Rond
Type de produit Flacon gradué