Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchon en polypropylène blanc
Code produit 16104387 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16104387 240 ml 24 pièces
16174377 30 ml 48 pièces
16184377 60 ml 48 pièces
16194377 120 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16104387
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons en verre gradués transparents Fisherbrand™ avec bouchon en polypropylène blanc sont dotés d’un large col pour faciliter l’élimination du contenu.
  • Gradués en millilitres et en onces
  • Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
  • Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Spécification
Capacité (métrique) 240 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 54 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 40 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 58-400
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 127 mm
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58-400 mm
Diamètre (métrique) 62 mm
Capacité (impériale) 8 oz
Type de produit Flacon gradué