Learn More
FISHERBRAND™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchon en polypropylène blanc
Code produit 16184377 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16184377 60 ml 48 pièces
16174377 30 ml 48 pièces
16194377 120 ml 24 pièces
16104387 240 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16184377
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons en verre gradués transparents Fisherbrand™ avec bouchon en polypropylène blanc sont dotés d’un large col pour faciliter l’élimination du contenu.
  • Gradués en millilitres et en onces
  • Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
  • Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 35 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 25 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 48
Stérilité Non-sterile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 38-400
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 83 mm
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 42 mm
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 2 oz
Forme Round
Type de produit Flacon gradué