Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Code produit 16154387 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
24 pièces
288 pièces
432 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture unitSize
16154387 60 ml Pâte / vinyle 288 pièces
16144387 30 ml Pâte / vinyle 432 pièces
16114387 480 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16154387
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Clair USP Verre sodocalcique de type III à large ouverture pour faciliter le retrait du contenu, avec graduations en mL et en onces.
  • Gradués en millilitres et en onces
  • Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
  • Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 35 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 25 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 85 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 288
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 38-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 83 mm
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 42 mm
Capacité (impériale) 2 oz
Type de produit Flacon gradué