Learn More
Metro™ Supports d’étiquettes transparents pour étagères grillagées
Description
- Le plastique transparent permet aux couleurs d’étiquettes de s’afficher
- Conservez les étiquettes les plus commerciales de 1,25 po. (32 mm)
- Étiquettes non fournies
Spécification
Spécification
| Type de produit | Label Holder |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Metrotrade; Super Erectatrade;, Super réglabletrade; 2, qwikSLOTtrade;, étagères en fil métallique Drop Mattrade;, étagères à cantilever |
| Taille de l’étiquette (impériale) | 55 x 1,25 po. |
| Taille de l’étiquette (métrique) | 139,5 x 3,2 cm |
| Longueur (impériale) d’étagère | 60 po |
| Longueur (métrique) d’étagère | 152 cm |
| Plage de températures (impériale) | -18 à 120,2deg;F |
| Plage de températures (métrique) | –28 à 49deg;C |
| Matériau | Plastique |