Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Bouteilles transparentes PET à large bouche avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit 16154457 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
250 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Mousse de polyéthylène
Conditionnement:
48 pièces
576 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture Conditionnement
16154457 120 ml Mousse de polyéthylène 48 pièces
16438135 120 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 576 pièces
16184877 60 ml Mousse de polyéthylène 48 pièces
16194457 250 ml Mousse de polyéthylène 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16154457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.64€
    38.44€ / 48 pièces
    Économisez 15.20€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Les PET bouteilles transparentes à large bouche avec bouchons en polypropylène blanc maximisent l’espace de stockage grâce à un design Blake et un large bouche, idéales pour les solides. La construction transparente PET offre une résistance aux contraintes et aux chocs, ainsi qu’une bonne barrière alcool et solvant pour un stockage fiable des échantillons.
  • Une construction claire PET permet une identification visuelle facile du contenu
  • La conception Blake maximise l’espace de stockage
  • La large bouche est idéale pour les échantillons solides
  • PET est résistante aux contraintes et aux impacts
  • Offrent une bonne protection contre l’alcool et les solvants
  • Fourni avec un bouchon à vis en polypropylène blanc pré-fixé
Specifications
Capacité (métrique) 120 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 35 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 25 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 295 mm
Matériau TEP
Quantité 48
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 38-400
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 92 mm
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 49 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de conditionneur à col large