Learn More
Fisherbrand™ Flacons pour conditionnement à col large en PET transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit 16438135 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
250 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Mousse de polyéthylène
Conditionnement:
48 pièces
576 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture unitSize
16438135 120 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 576 pièces
16154457 120 ml Mousse de polyéthylène 48 pièces
16184877 60 ml Mousse de polyéthylène 48 pièces
16194457 250 ml Mousse de polyéthylène 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16438135
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La conception optimise l’espace de stockage. Large col idéal pour les solides
  • Transparent pour faciliter l’identification des échantillons
  • Le PET est résistant aux contraintes et aux chocs
  • Offrent une bonne protection contre l’alcool et les solvants
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 35 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 25 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 95 mm
Matériau TEP
Quantité 576
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 38-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 92 mm
Type de produit Flacon de conditionneur à col large
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 49 mm