Learn More
Glassco Bouteille de réactif transparente, bouchon à vis
Code produit 32108082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
32108082 250 mL 10 pièces
32108081 100 mL 10 pièces
32108077 500 mL 10 pièces
32108079 1 L 10 pièces
32108085 2 L 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 32108082 Fournisseur Glassco Code fournisseur EU274.202.02
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La bouteille de réactif avec bouchon vissé en polypropylène et bague de coulement est conforme aux normes DIN/ISO 4796.
  • Des bouteilles de réactifs transparentes avec un bouchon à vis GL-45 et un anneau de versement.
  • La capacité varie de 100 mL à 2 L.
  • Fabriqué en verre Boro 3.3.
  • Conforme aux normes DIN/ISO 4796.
  • Bouchon à vis en polypropylène autoclavable.
  • Anneau de versement sans goutte en polypropylène.
  • Graduation à échelle nette et grande zone de correction.
  • Les biberons sont autoclavables et peuvent être stérilisés.
  • Résiste aux températures élevées.
  • Très résistante aux produits chimiques et très résistante à la mécanique.
  • Imprimé avec un code de retracement.
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Concluant
Comprend Imprimé avec le code Retrace
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Pk.
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Fit for Purpose Qualité certifiée
Hauteur (métrique) 138 mm
Chemical Label Blanc
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 70 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Certifications/Conformité DIN/ISO 4796
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de réactif