Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 96 puits à fond rond transparent et non stériles Immuno
BIOPHARMA
Code produit 10450343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
Immulon 2 HB
Immulon 1 B
MaxiSorp
PolySorp
Conditionnement:
50 pièces
60 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Conditionnement
10450343 MaxiSorp 60 pièces
10635577 Immulon 1 B 50 pièces
10111005 Immulon 2 HB 50 pièces
10479382 PolySorp 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Code produit 10450343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 449824
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de ces plaques immunologiques à 96 puits non stériles à fond rond transparentes, proposées avec un choix de surface.
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de plaques d’immunologie à 96 puits non stériles à fond arrondi transparent Thermo Scientific™, proposées avec un choix de surfaces pour une liaison optimale. Comprend des plaques transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ idéales pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide.
Plaques de 96 puits pour matières solides :
  • Polystyrène transparent
  • Choix de diverses surfaces pour une liaison optimale
  • Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique
Surfaces :
  • Thermo Scientific PolySorp et Immulon 1B sont destinés à l’adsorption des molécules hydrophobes.
  • La plaque Thermo Scientific Immulon 2HB est légèrement hydrophile et fixe divers types de biomolécules.
  • La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich.
Informations de commande :
Remarque : la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Propriété de liaison Hydrophile
Format Étalon
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 60 boîtes
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 300 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Rond
Nbre par carton 60
Nb par paquet 5
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)