Learn More
Fisherbrand™ Bouteille en verre sodocalcique avec bouchon à vis de 28 mm, transparente
Code produit 12800884 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12800884 60 ml 40 pièces
12890874 30 ml 40 pièces
12810884 100 ml 20 pièces
12820884 150 ml 20 pièces
12840884 300 ml 20 pièces
12860884 1000 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12800884
Quantité Prix
1 120.10€ / 40 pièces
10 108.10€ / 40 pièces
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Utilisez le flacon en verre sodocalcique transparent Fisherbrand™ avec bouchon ajusté de 28 mm dans votre laboratoire pour stocker et manipuler les milieux nécessaires à vos expériences.
  • Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
  • Certification ISO
  • En verre sodocalcique transparent
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) interne 38,6mm
Plage de volumes de remplissage 67.5mL
Matériau Verre sodocalcique
D.I. du col (métrique) 28 mm
Nb par paquet 40/boîte
Quantité 40/boîte
Matériau de la vis Polypropylène
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement EPE
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 94 mm
Joint de fermeture Polypropylène/SOR
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 38,6 mm
Forme Rond
Type de produit Flacon de laboratoire