Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec col ajusté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (métrique) interne | 38,6mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| D.I. du col (métrique) | 28 mm |
| Nb par paquet | 40/boîte |
| Quantité | 40/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | PEBD |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |