Learn More
FISHERBRAND™ Flacons en verre à col large standard transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit 16114517 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1 920 ml
3 810 ml
3 840 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture Conditionnement
16114517 240 ml Pâte / vinyle 24 pièces
16104407 120 ml Pâte / vinyle 24 pièces
16134437 120 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16154437 240 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16124437 480 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16124517 480 ml Pâte / vinyle 24 pièces
16104517 950 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 pièces
16144517 950 ml Pâte / vinyle 12 pièces
16144437 1 920 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 6 pièces
16114437 3 840 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 4 pièces
16134517 3 810 ml Pâte / vinyle 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 16114517
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bouteilles en verre Clear Standard à bouche large avec bouchons en polypropylène blanc sont fabriquées en verre clair de type III soda-chaux et sont idéales pour le stockage général, de petite à grande quantité, dans les applications pharmaceutiques, chimiques, environnementales et alimentaires.
  • Dotés d’une ouverture à col large pour faciliter le transfert de contenu
  • Fabriqué en verre clair de type III soda-chaux (verre en silex)
  • Idéal pour un stockage général, de petit à grand volume
  • Les applications incluent les industries pharmaceutique, chimique, environnementale et de conditionnement et stockage alimentaire
  • Disponible avec des capsules en polypropylène blanc dans un choix de types de liner
Spécification
Capacité (métrique) 240 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 54 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 40 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 112 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 58-400
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 109 mm
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58-400 mm
Diamètre (métrique) 62 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Rond
Type de produit Flacon standard à col large