Learn More
FISHERBRAND™ Flacons en verre à col large standard transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Tienda Fisherbrand Traceable ProductosDescripción
- Dotés d’une ouverture à col large pour faciliter le transfert de contenu
- Fabriqué en verre clair de type III soda-chaux (verre en silex)
- Idéal pour un stockage général, de petit à grand volume
- Les applications incluent les industries pharmaceutique, chimique, environnementale et de conditionnement et stockage alimentaire
- Disponible avec des capsules en polypropylène blanc dans un choix de types de liner
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 120 mL |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 35 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 89 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 24 |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 48 / 400 |
| Show More |