Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre à col large standard transparents avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Code produit 16144437 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1 920 ml
3 810 ml
3 840 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture unitSize
16144437 1 920 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 6 pièces
16104407 120 ml Pâte / vinyle 24 pièces
16134437 120 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16114517 240 ml Pâte / vinyle 24 pièces
16154437 240 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16124437 480 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 24 pièces
16124517 480 ml Pâte / vinyle 24 pièces
16104517 950 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 pièces
16144517 950 ml Pâte / vinyle 12 pièces
16114437 3 840 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 4 pièces
16134517 3 810 ml Pâte / vinyle 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 16144437
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Verre sodocalcique de type III transparent, idéal pour un stockage général, petit à grand volume
  • Dotés d’une ouverture à col large pour faciliter le transfert de contenu
  • Les applications incluent les industries pharmaceutique, chimique, environnementale et de conditionnement et stockage alimentaire
  • Fabriqués en verre flint tra
Spécification
Capacité (métrique) 1 920 ml
Capacité (impériale) 64 oz
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 79 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 70 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 217 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 6
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 83-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 214 mm
Type de produit Flacon standard à col large
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83-400 mm
Diamètre (métrique) 108 mm