Learn More
Fisherbrand™ Cuves en verre transparentes à parois droites avec bouchons phénoliques noirs
Code produit 16104667 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16104667 120 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16104667
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bocaux en verre clair à parois droites avec capuchons phénoliques noirs sont fabriqués en USP verre sod-chaux de type III avec un large bouche, idéal pour les gros échantillons solides. Les parois droites permettent une élimination complète du contenu. Adaptés au prélèvement des sols et aux applications environnementales.
  • Construction transparente, USP en verre soudé et chaux de type III
  • Conception à large bouche, idéale pour les gros échantillons solides et pour l’ajout et le retrait efficaces du contenu
  • Des murs à parois droites permettent de retirer complètement le contenu
  • Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
  • Bouchon à vis phénollique noir inclus
  • Structure en acrylique transparent pour faciliter la visualisation des contenus
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 56 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 40 mm
À utiliser avec (application) Échantillonnage des sols et applications environnementales
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 72 mm
Matériau Verre
Quantité 24
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 58-400
Clarity Transparent
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 69 mm
Joint de fermeture Caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 58 à 400 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité USP Le design à large bouche en verre de soda de type III est idéal pour les gros échantillons solides et permet un retrait complet du contenu
Jetable Réutilisable
Type de produit Pot à paroi droite