Learn More
Fisherbrand™ Cuves en verre transparentes à parois droites avec bouchons en PP blanc
GREENER_CHOICE
Code produit 16154517 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 mL
120 ml
125 mL
240 ml
480 mL
960 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
12
24
48
144
384
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
384 pièces
48 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture Quantité unitSize
16154517 30 ml Pâte / vinyle 48 48 pièces
16194507 30 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 48 48 pièces
16104657 30 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 384 384 pièces
16174437 60 mL Pâte / vinyle 24 24 pièces
16184427 60 mL Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16134457 60 mL Mousse de PTFE / polyéthylène 144 144 pièces
16194437 120 ml Pâte / vinyle 24 24 pièces
16194427 125 mL Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16104447 240 ml Pâte / vinyle 12 12 pièces
16104437 240 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 12 pièces
16164437 480 mL Pâte / vinyle 12 12 pièces
16164427 480 mL Mousse de PTFE / polyéthylène 12 12 pièces
16174427 960 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 12 pièces
16184437 960 ml Pâte / vinyle 12 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16154517
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Les parois droites permettent de complètement éliminer le contenu. Disponibles dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz.
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 39 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
À utiliser avec (application) Échantillonnage des sols et applications environnementales
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 46 mm
Matériau Verre
Quantité 48
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 43-400
Clarity Transparent
Certifications/Conformité La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP de type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 43 mm
Type de produit Pot à parois droites
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43-400 mm
Diamètre (métrique) 43 mm
Type de bouchon Bouchon