Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Cuves en verre transparentes à parois droites avec bouchons en PP blanc
Code produit 16194437 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 mL
120 ml
125 mL
240 ml
480 mL
960 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
12
24
48
144
384
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
384 pièces
48 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture Quantité Conditionnement
16194437 120 ml Pâte / vinyle 24 24 pièces
16194507 30 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 48 48 pièces
16104657 30 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 384 384 pièces
16154517 30 ml Pâte / vinyle 48 48 pièces
16174437 60 mL Pâte / vinyle 24 24 pièces
16184427 60 mL Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16134457 60 mL Mousse de PTFE / polyéthylène 144 144 pièces
16194427 125 mL Mousse de PTFE / polyéthylène 24 24 pièces
16104447 240 ml Pâte / vinyle 12 12 pièces
16104437 240 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 12 pièces
16164437 480 mL Pâte / vinyle 12 12 pièces
16164427 480 mL Mousse de PTFE / polyéthylène 12 12 pièces
16174427 960 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 12 pièces
16184437 960 ml Pâte / vinyle 12 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16194437
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Les bocaux en verre transparent à parois droites avec des capuchons en polypropylène blanc sont fabriqués en verre soudé USP clair de type III avec un design à large bouche pour faciliter l’ajout et l’élimination complète du contenu. Idéal pour le prélèvement de sol et les applications environnementales.
La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
  • La construction transparente USP en verre soudé-chaux de type III permet une simple visualisation du contenu
  • Les parois latérales droites permettent l’élimination totale du contenu
  • Conception à large bouche pour une addition et un retrait efficaces de gros échantillons solides
  • Disponible dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz
  • Choix des combinaisons de doublures de fermeture : mousse PE/PTFE ou pâte/vinyle
  • Des capuchons en polypropylène blanc inclus
  • Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 54 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 40 mm
À utiliser avec (application) Échantillonnage des sols et applications environnementales
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 72 mm
Matériau Verre
Quantité 24
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 58-400
Clarity Transparent
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 69 mm
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58 à 400 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Couvercle
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité USP Le design à large bouche en verre de soda de type III est idéal pour les gros échantillons solides et permet un retrait complet du contenu
Jetable Réutilisable
Type de produit Pot à paroi droite