Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Cuves en verre à bords droits transparentes sans bouchons
Code produit 16194647 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
120 ml
240 ml
480 ml
60 ml
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
384 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16194647 60 ml 12 pièces
16184647 30 ml 384 pièces
16174557 60 ml 144 pièces
16184557 120 ml 24 pièces
16184487 240 ml 12 pièces
16124627 480 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16194647
Expédition estimée: 25-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Les bocaux en verre transparent à parois droites sans bouchons sont fabriqués en verre soudeux-chaux de type III transparent USP avec un large bouche, idéal pour les gros échantillons solides. Les murs à paroi droite permettent un retrait complet du contenu, parfaits pour le prélèvement de sol et les applications environnementales.
  • Construction transparente USP en verre soudé-chaux de type III
  • Conception à large bouche, idéale pour les gros échantillons solides
  • Des murs à parois droites permettent de retirer complètement le contenu
  • Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
  • Disponible sans bouchons dans une grande variété de tailles allant de 1 à 32 oz
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 86 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 74 mm
Matériau Verre
Quantité 12
Stérilité Non stérile
Finition de col 89 à 400
Clarity Transparent
Closure Included Non
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 170 mm
Taille du bouchon 89 à 400 mm
Diamètre (métrique) 95 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 32 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Pot à paroi droite