Learn More
Fisherbrand™ Cuves en polystyrène à bords droits transparentes avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Comprennent un col large et des côtés droits qui facilitent la récupération du contenu
- Les cuves en polystyrène transparentes rigides offrent une clarté semblable au verre grâce à une surface lisse antidérapante
- La conception à large bouche permet d’accueillir de grands échantillons solides
- Les capuchons en polypropylène blanc offrent une fermeture sécurisée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe du col | 39 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 37 mm |
| À utiliser avec (application) | Grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu |
| Comprend | Bouchon |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 44 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Quantité | 72 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |