Learn More
Fisherbrand™ Cuves en polystyrène à bords droits transparentes avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit 16194627 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
48 pièces
72 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16194627 950 ml 24 pièces
16144457 30 ml 72 pièces
16104637 60 ml 48 pièces
16114637 120 ml 36 pièces
16124637 240 ml 36 pièces
16184627 480 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16194627
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La conception à col large est parfaite pour les grands échantillons de solides et permet l’élimination complète du contenu
  • Comprennent un col large et des côtés droits qui facilitent la récupération du contenu
  • Les cuves en polystyrène transparentes rigides offrent une clarté semblable au verre grâce à une surface lisse antidérapante
Spécification
Capacité (métrique) 950 ml
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 117 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 113 mm
À utiliser avec (application) Grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 101 mm
Matériau Polystyrène
Quantité 24
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 120-400
Clarity Transparent
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 98 mm
Type de produit Pot à parois droites
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 120-400 mm
Diamètre (métrique) 116 mm
Type de bouchon Bouchon