Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre transparent pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec septa de 0,125 po I-Chem™
Code produit 18807333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
20 mL
40 mL
40 ml
60 ml
Gamme de produits:
EP
I-Chem
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traité
Traité
Quantité:
144/caront
144 boîtes
72/carton
72 boîtes
Conditionnement:
1 pièce
144 pièces
72 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Gamme de produits Niveau Quantité Conditionnement
18807333 40 ml I-Chem Non traitées 72/carton 72 pièces
15301246 20 ml EP Certifiés 72 boîtes 72 pièces
16619775 40 mL EP Certifiés 144 boîtes 144 pièces
15346887 40 mL EP Certifiés 72 boîtes 72 pièces
15326677 60 ml EP Certifiés 144/caront 144 pièces
15945091 20 ml EP Non traitées 72 boîtes 72 pièces
16189550 40 mL EP Non traitées 72 boîtes 1 pièce
31337344 60 ml EP Non traitées 144/caront -
15295706 20 mL I-Chem Non traitées 72 boîtes -
18872262 40 ml I-Chem Non traitées 72/carton 72 pièces
15340336 20 ml I-Chem Traité 72 boîtes 72 pièces
16457675 60 ml I-Chem Traité 72 boîtes 72 pièces
15325607 20 ml I-Chem Certifiés 72 boîtes 72 pièces
31337357 40 ml I-Chem Certifiés 72/carton -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 18807333 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S1360040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    141.31€ / 72 pièces
    Économisez 16.69€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Remplissez les flacons sans piéger d’air sans effort avec ces flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils, optimisés avec l’angle d’épaulement parfait et proposés dans un large éventail de tailles et de styles.
Les flacons transparents VOA avec septum de 0,125 po Thermo Scientific™ sont conçus pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour l’analyse de composés organiques volatils (VOA).Disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement.L’angle parfait de l’épaulement permet un remplissage sans effort sans rétention d’air.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Flacon transparent conçu pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour l’analyse des composés organiques volatiles (COV)
  • La pente de l’épaulement du flacon est optimisée pour éviter la rétention de bulles d’air. Faites votre choix parmi les tailles disponibles : 20, 40 ou 60 ml
  • Bouchon en polypropylène blanc à opercule avec septum standard d’une épaisseur de 0,31 cm (0,125 in) en silicone avec revêtement PTFE
  • Disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement
  • Directement compatibles avec les bouchons d’automatisation assemblés sur les flacons
Contenu :
Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatiles
  • Certificat d’analyse (CofA) et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage optionel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi un indicateur d’effraction
  • L’emballage en carton unique du terrain au laboratoire se transforme facilement en plateau porte-flacons pratique pour l’utilisation au laboratoire (uniquement les types comportant des septa non encollés) ; conditionnement en carton avec séparateur pour amortir et prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau sous film rétractable et prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description I-Chem 40mL Vial clear 0.125 in. unbonded septum unprocessed
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Glass (Type 1)
Volume (métrique) 40 ml
Hauteur (impériale) 3,75 in
Niveau Non traitées
Nbre par carton 72
Bouchon de rechange 297-2414/288-0022
Volume (impérial) 1 oz.
Volume (impériale) jusqu’au rebord 1.5 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 44 mL
Gamme de produits I-Chem
Volume (métrique) total 40 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Septa Cap (Unbonded)
Quantité 72/carton
Épaisseur (métrique) 3.17 mm
Taille du bouchon 24-414
Certifications/Conformité Aucun
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Vial