Learn More
Epredia™ Chargeurs de lamelles pour colleuses de lamelles ClearVue™
Code produit 12636376 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
50 mm
55 mm
Longueur (métrique):
24 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
12636376 50 mm 24 mm 2 pièces
12688186 40 mm 24 mm -
13410497 55 mm 24 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12636376 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A79210051
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour une utilisation avec la colleuse de lamelles Epredia™ ClearVue™. Les trémies ClearVue™ rationalisent le flux de travaux de revêtement.
  • S’intègrent au laboratoire sans effort
  • Livrés préchargés avec 500 ou 575 lames chacun
  • S’insèrent rapidement dans la colleuse de lamelles Epredia™ ClearVue™ sans interruption de l’activité
  • Ne nécessitent aucune manipulation des parties en verre
  • Délivrent une lamelle propre à chaque opération
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Trémie à lamelle
À utiliser avec (équipement) Colleuse de lamelles Epredia ClearVue
Quantité 2 x 500 trémies / lamelles
Longueur (métrique) 24 mm
Épaisseur (métrique) de 0,16 à 0,19 mm
Largeur (métrique) 50 mm