Learn More
Bryson Packaging™ Rouleaux de film alimentaire
Description
- Fabriqué à partir d'un film PVC extrudé, d'une épaisseur μde 50 m
- Conviennent à une utilisation dans les surgélateurs
- Étirables des deux côtés
- Résistants aux staphylocoques
- Destruction thermique à 125 °C
Specifications
Specifications
| Applications | Adaptés au scellage de récipients de laboratoire, comme les flacons, béchers, bouteilles, tubes et à la surgélation |
| Type de produit | Film |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Matériau | Polychlorure de vinyle |
| Épaisseur | 50 μm |